4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2,3-difluorophenylboronic acid
PC4069-1G PC4069-5G PC4069-10G
APOSPC4069-1GEA 218 DKK
APOSPC4069-1G APOSPC4069-5G APOSPC4069-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₄BBrF₂O₂
Smeltepunkt: 225 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093065
CAS-nummer: 374790-99-5