2-(4-Fluorphenyl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluorophenethyl alcohol
PC4067-25G PC4067-5G
APOSPC4067-25GEA 535 DKK
APOSPC4067-25G APOSPC4067-5G
2-(4-Fluorphenyl)ethanol 97%
2-(4-Fluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉FO
Molekylvægt: 140.16 g/mol
Kogepunkt: 110 °C/20mmHg
Massefylde: 1.121 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002898
CAS-nummer: 7589-27-7
EINECS: 231-499-5