2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4063-1G PC4063-5G
APOSPC4063-1GEA 800 DKK
APOSPC4063-1G APOSPC4063-5G
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol
Formel: C₄HCl₃F₆O
Molekylvægt: 285.40 g/mol
Kogepunkt: 139 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00236021
CAS-nummer: 7594-49-2