ω-Brom-4-Fluoracetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
PC4060-25G PC4060-5G PC4060-100G
APOSPC4060-25GEA 327 DKK
APOSPC4060-25G APOSPC4060-5G APOSPC4060-100G
ω-Brom-4-Fluoracetophenon 97%
ω-Brom-4-Fluoracetophenon
Intermediate for preparation of 1,2-diarylcyclopentenolcyclooxygenase inhibitors: J.Med.Chem.,37,3878,1994.
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.04 g/mol
Kogepunkt: 150 °C/12mmHg
Smeltepunkt: 45…49 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040830
CAS-nummer: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 II