ω-Brom-3-Fluoracetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bromomethyl m-fluorophenyl ketone, 3-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-fluoroacetophenone, 2-Bromo-3'-fluoroacetophenone
PC4059W-25G PC4059W-5G PC4059W-100G
APOSPC4059W-25GEA 1130 DKK
APOSPC4059W-25G APOSPC4059W-5G APOSPC4059W-100G
ω-Brom-3-Fluoracetophenon 97%
ω-Brom-3-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.04 g/mol
Kogepunkt: 76 °C/0.09mmHg
Smeltepunkt: 32…37 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00109756
CAS-nummer: 53631-18-8
UN nummer: 3261
ADR: 8 III