2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC405680-5G PC405680-250MG
APOSPC405680-5GEA 8260 DKK
APOSPC405680-5G APOSPC405680-250MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Formel: C₇H₄F₆O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652503
CAS-nummer: 1240257-03-7