2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC405669-1G PC405669-100MG
APOSPC405669-1GEA 4320 DKK
APOSPC405669-1G APOSPC405669-100MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Formel: C₆H₅F₆NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652511
CAS-nummer: 1240257-25-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III