5-Fluororotsyre monohydrat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-FOA
PC4054-25G PC4054-5G
APOSPC4054-25GEA 3170 DKK
APOSPC4054-25G APOSPC4054-5G
5-Fluororotsyre monohydrat 98%
5-Fluororotsyre monohydrat
Useful in the selection of orotidine-5'-phosphatedecarboxylase mutants in Saccharomycescerevisiae: Genetics, 1984, 107, 179.
Formel: C₅H₃FN₂O₄·1H₂O
Molekylvægt: 174.0 g/mol (anhy)
Smeltepunkt: 255 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00150658
CAS-nummer: 220141-70-8
EINECS: 211-876-0