trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl trans-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, trans-3-Fluoro-4-hydroxypyrrolidine, N-BOC protected
PC405008-1G PC405008-5G
APOSPC405008-1GEA 1590 DKK
APOSPC405008-1G APOSPC405008-5G
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₆FNO₃
Molekylvægt: 205.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12032106
CAS-nummer: 869481-93-6