3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC405003-1G PC405003-5G
APOSPC405003-1GEA 164 DKK
APOSPC405003-1G APOSPC405003-5G
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride 97%
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride
Formel: C₄H₈ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10001382
CAS-nummer: 637031-93-7