(4-fluorphenoxy)eddikehydrazid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4050-100G PC4050-25G PC4050-5G
APOSPC4050-100GEA 2420 DKK
APOSPC4050-100G APOSPC4050-25G APOSPC4050-5G
(4-fluorphenoxy)eddikehydrazid 98%
(4-fluorphenoxy)eddikehydrazid
Formel: (C₆H₄F)OCH₂CONHNH₂
Smeltepunkt: 124…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082651
CAS-nummer: 1737-62-8