2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC404619-1G PC404619-5G
APOSPC404619-1GEA 0 DKK
APOSPC404619-1G APOSPC404619-5G
2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇ClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 271241-25-9