4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC404614-1G PC404614-5G
APOSPC404614-1GEA 1830 DKK
APOSPC404614-1G APOSPC404614-5G
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11505132
CAS-nummer: 1070879-47-8