3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4046-25G PC4046-5G
APOSPC4046-25GEA 3200 DKK
APOSPC4046-25G APOSPC4046-5G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone
Formel: C₃HCl₂F₃O
Kogepunkt: 75…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08461592
CAS-nummer: 126266-75-9