Mefloquine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC404546-1G PC404546-5G
APOSPC404546-1GEA 1170 DKK
APOSPC404546-1G APOSPC404546-5G
Mefloquine hydrochloride
Mefloquine hydrochloride
Formel: C₁₇H₁₆F₆N₂O
Smeltepunkt: 259…264 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00797519
CAS-nummer: 51773-92-3