1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC404506-1G PC404506-250MG
APOSPC404506-1GEA 0 DKK
APOSPC404506-1G APOSPC404506-250MG
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol
Formel: C₁₇H₁₄FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260389
CAS-nummer: 714953-86-3