4-Fluor-3-nitrotoluen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4045-100G PC4045-25G PC4045-500G
APOSPC4045-100GEA 349 DKK
APOSPC4045-100G APOSPC4045-25G APOSPC4045-500G
4-Fluor-3-nitrotoluen 99%
4-Fluor-3-nitrotoluen
Formel: C₇H₆FNO₂
Kogepunkt: 241 °C
Smeltepunkt: 22…30 °C
Massefylde: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007060
CAS-nummer: 446-11-7