Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4043-1G PC4043-5G
APOSPC4043-1GEA 491 DKK
APOSPC4043-1G APOSPC4043-5G
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Methyl-2-[2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ylthio]acetate
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Smeltepunkt: 96…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00219657
CAS-nummer: 175203-42-6