1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC404005-250MG PC404005-1G
APOSPC404005-250MGEA 164 DKK
APOSPC404005-250MG APOSPC404005-1G
1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 95+%
1-(6-Fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₇H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375076
CAS-nummer: 84331-14-6