4-Fluor-2-nitrotoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4040-100G PC4040-25G PC4040-500G
APOSPC4040-100GEA 186 DKK
APOSPC4040-100G APOSPC4040-25G APOSPC4040-500G
4-Fluor-2-nitrotoluen 98%
4-Fluor-2-nitrotoluen
Formel: C₇H₆FNO₂
Kogepunkt: 137…139 °C/83mmHg
Smeltepunkt: 25…27 °C
Massefylde: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007200
CAS-nummer: 446-10-6
EINECS: 207-161-8