3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC4038-100G PC4038-25G PC4038-5G
APOSPC4038-100GEA 942 DKK
APOSPC4038-100G APOSPC4038-25G APOSPC4038-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₁H₆F₆O₂
Smeltepunkt: 166…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799487
CAS-nummer: 155814-20-3