(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC403065-10G PC403065-25G PC403065-5G
APOSPC403065-10GEA 4050 DKK
APOSPC403065-10G APOSPC403065-25G APOSPC403065-5G
(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
(4-Fluorobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₁Cl₂FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06800719
CAS-nummer: 1000805-93-5