5-Fluor-2-nitrotoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4030-100G PC4030-250G PC4030-25G PC4030-500G
APOSPC4030-100GEA 197 DKK
APOSPC4030-100G APOSPC4030-250G APOSPC4030-25G APOSPC4030-500G
5-Fluor-2-nitrotoluen 98%
5-Fluor-2-nitrotoluen
Formel: C₇H₆FNO₂
Kogepunkt: 97…98 °C/10mmHg
Massefylde: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007283
CAS-nummer: 446-33-3
EINECS: 207-164-4