2,3-Bis(trifluormethyl)pyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4028-1G PC4028-5G
APOSPC4028-1GEA 855 DKK
APOSPC4028-1G APOSPC4028-5G
2,3-Bis(trifluormethyl)pyridin
2,3-Bis(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₇H₃F₆N
Molekylvægt: 215.1 g/mol
Kogepunkt: 85 °C/18mmHg
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093763
CAS-nummer: 1644-68-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III