2-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4027-25G PC4027-5G
APOSPC4027-25GEA 676 DKK
APOSPC4027-25G APOSPC4027-5G
2-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Smeltepunkt: 70…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077455
CAS-nummer: 106447-97-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III