2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4026-1G PC4026-5G
APOSPC4026-1GEA 523 DKK
APOSPC4026-1G APOSPC4026-5G
2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin
2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₇H₃F₆N
Kogepunkt: 82 °C/18mmHg
Smeltepunkt: 55…58 °C
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236675
CAS-nummer: 455-00-5