4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402125-100MG PC402125-1G PC402125-250MG
APOSPC402125-100MGEA 2190 DKK
APOSPC402125-100MG APOSPC402125-1G APOSPC402125-250MG
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄ClF₂N
Molekylvægt: 233.69 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037205
CAS-nummer: 721958-67-4