Linifanib
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC402063-100MG PC402063-1G PC402063-250MG
APOSPC402063-100MGEA 1430 DKK
APOSPC402063-100MG APOSPC402063-1G APOSPC402063-250MG
Linifanib
Linifanib
Formel: C₂₁H₁₈FN₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11840918
CAS-nummer: 796967-16-3