3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-6-methoxypyridin-3-amine
PC402048-1G PC402048-100MG PC402048-250MG
APOSPC402048-1GEA 1560 DKK
APOSPC402048-1G APOSPC402048-100MG APOSPC402048-250MG
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Formel: C6H7FN2O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07374960
CAS-nummer: 886372-63-0