4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 96+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC402010-1G PC402010-250MG
APOSPC402010-1GEA 3830 DKK
APOSPC402010-1G APOSPC402010-250MG
4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 96+%
4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16658655
CAS-nummer: 1186334-63-3