3-Fluor-4-nitrotoluen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4020-100G PC4020-25G PC4020-5G
APOSPC4020-100GEA 458 DKK
APOSPC4020-100G APOSPC4020-25G APOSPC4020-5G
3-Fluor-4-nitrotoluen 99%
3-Fluor-4-nitrotoluen
Formel: C₇H₆FNO₂
Kogepunkt: 97…98 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 52…55 °C
Massefylde: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007053
CAS-nummer: 446-34-4
EINECS: 207-166-5