3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4018-1G PC4018-25G PC4018-5G PC4018-10G
APOSPC4018-1GEA 230 DKK
APOSPC4018-1G APOSPC4018-25G APOSPC4018-5G APOSPC4018-10G
3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
3-(Trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₇F₃
Kogepunkt: 64,5 °C/40mmHg
Massefylde: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00075481
CAS-nummer: 402-24-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III