1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
PC4014-1G PC4014-5G PC4014-25G
APOSPC4014-1GEA 197 DKK
APOSPC4014-1G APOSPC4014-5G APOSPC4014-25G
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₅H₅F₃O₂
Kogepunkt: 182…184 °C
Smeltepunkt: 86…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093070
CAS-nummer: 277756-46-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II