Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-D-Phe(4-CF3)-OH, Fmoc-D-Phe(4-CF₃)-OH
PC4013-1G PC4013-5G
APOSPC4013-1GEA 907 DKK
APOSPC4013-1G APOSPC4013-5G
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formel: C₂₅H₂₀F₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00797582
CAS-nummer: 238742-88-6