5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC401027-1G PC401027-5G
APOSPC401027-1GEA 349 DKK
APOSPC401027-1G APOSPC401027-5G
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formel: C₈H₄F₃N₃O₂
Smeltepunkt: 154…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00458655
CAS-nummer: 327-19-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III