(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC401022-1G PC401022-2.5G PC401022-5G PC401022-10G
APOSPC401022-1GEA 1570 DKK
APOSPC401022-1G APOSPC401022-2.5G APOSPC401022-5G APOSPC401022-10G
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
Formel: C₁₁H₉F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827896
CAS-nummer: 76293-37-3