6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC401005-1G PC401005-500MG
APOSPC401005-1GEA 1360 DKK
APOSPC401005-1G APOSPC401005-500MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel: C₆H₃ClF₃NO
Smeltepunkt: 101…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13190002
CAS-nummer: 34486-07-2