5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC401004-1G PC401004-5G
APOSPC401004-1GEA 523 DKK
APOSPC401004-1G APOSPC401004-5G
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227189
CAS-nummer: 109919-32-6