4-Fluor-2-nitrobenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400738-1G PC400738-5G
APOSPC400738-1GEA 273 DKK
APOSPC400738-1G APOSPC400738-5G
4-Fluor-2-nitrobenzaldehyd 98%
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01666439
CAS-nummer: 2923-96-8