2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400737-25G PC400737-5G
APOSPC400737-25GEA 2400 DKK
APOSPC400737-25G APOSPC400737-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂BrFN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05662387
CAS-nummer: 652160-72-0