5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC400732-100G PC400732-25G PC400732-5G
APOSPC400732-100GEA 1950 DKK
APOSPC400732-100G APOSPC400732-25G APOSPC400732-5G
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.04 g/mol
Smeltepunkt: 42…44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226880
CAS-nummer: 198477-89-3