3-Fluor-5-nitroanilin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400728-1G PC400728-25G PC400728-5G
APOSPC400728-1GEA 1010 DKK
APOSPC400728-1G APOSPC400728-25G APOSPC400728-5G
3-Fluor-5-nitroanilin 95%
3-Fluor-5-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molekylvægt: 156.12 g/mol
Smeltepunkt: 112…116 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 2369-12-2