Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl 3-fluoro-2-nitrobenzoate
PC400724-1G
PC400724-25G
PC400724-5G
APOSPC400724-1GEA
382
DKK
APOSPC400724-1G
APOSPC400724-25G
APOSPC400724-5G
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₆FNO₄ Molekylvægt: 199.1360 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11520393 CAS-nummer: 1214353-57-7 |