3,6-Difluoropyridazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400719-1G PC400719-5G PC400719-250MG
APOSPC400719-1GEA 1090 DKK
APOSPC400719-1G APOSPC400719-5G APOSPC400719-250MG
3,6-Difluoropyridazine 95%
3,6-Difluoropyridazine
Formel: C4H2F2N2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909693
CAS-nummer: 33097-39-1