3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400716-10G PC400716-1G PC400716-5G
APOSPC400716-10GEA 1090 DKK
APOSPC400716-10G APOSPC400716-1G APOSPC400716-5G
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid 98%
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₅H₆F₂O₂
Molekylvægt: 136.1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08705857
CAS-nummer: 107496-54-8