3-(3,5-Difluorphenyl)propionsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC400710-5G PC400710-10G
APOSPC400710-5GEA 469 DKK
APOSPC400710-5G APOSPC400710-10G
3-(3,5-Difluorphenyl)propionsyre 97%
3-(3,5-Difluorphenyl)propionsyre
Formel: C₉H₈F₂O₂
Smeltepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116054
CAS-nummer: 84315-24-2