5-Fluoropyrimidin-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400708-1G PC400708-250MG PC400708-5G
APOSPC400708-1GEA 1430 DKK
APOSPC400708-1G APOSPC400708-250MG APOSPC400708-5G
5-Fluoropyrimidin-4-amine
5-Fluoropyrimidin-4-amine
Formel: C4H4FN3
Kogepunkt: 222,7 °C/760mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00223685
CAS-nummer: 811450-26-7