3-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC400705-25G PC400705-100G
APOSPC400705-25GEA 889 DKK
APOSPC400705-25G APOSPC400705-100G
3-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile 97%
3-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09972133
CAS-nummer: 473923-95-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III