2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethyl-pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC400636-1G PC400636-5G
APOSPC400636-1GEA 1430 DKK
APOSPC400636-1G APOSPC400636-5G
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethyl-pyridine
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845745
CAS-nummer: 1160994-99-9