(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC400633-1G PC400633-250MG PC400633-500MG PC400633-2.5G
APOSPC400633-1GEA 1830 DKK
APOSPC400633-1G APOSPC400633-250MG APOSPC400633-500MG APOSPC400633-2.5G
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)acetic acid
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)acetic acid
Formel: C₈H₅ClF₃NO₃
Molekylvægt: 255.58 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568276
CAS-nummer: 95355-49-0